Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz
Vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfiziert
Marke: Invitrogen™ 11668030
210.67 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Lipofectamine™ 2000 ist ein vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfektiert. Forscher verwenden Lipofectamine™ 2000 Reagenz für siRNA- und shRNA-basierte Gen-Knockdown Experimente sowie für Untersuchungen der Genexpression. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz ist unser bestes Transfektionsreagenz für die Co-Transfektion von siRNA und Plasmid-DNA.Mit Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz erhalten Sie:
Ein leistungsstarkes Transfektionsreagenz für Genexpression und Gen-Silencing
Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz funktioniert effektiv mit allen üblichen Zelllinien sowie mit vielen anspruchsvollen Zelllinien und kann in Medien mit oder ohne Serum verwendet werden. Beim Gen-Silencing bietet die höchst effiziente Wirkung von Lipofectamine™ 2000-Transfektionsreagenz mehr Gen-Knockdowns, mit denen überzeugende Ergebnisse möglich sind. Lipofectamine™ 2000-Transfektionsreagenz ist in Anbetracht seiner Effektivität bei der Transfektion von siRNA- und Plasmid-DNA die erste Wahl für die Kotransfektion. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz ist einfach in der Anwendung – Einfach mit Nukleinsäure mischen und zur Zellkultur hinzufügen.
Ideal für Arbeiten mit hohem Durchsatz
Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz ist durch seine Einfachheit und Schnelligkeit, in Kombination mit seiner hohen Transfektionseffizienz, für die transiente Proteinexpression oder für RNAi-Transfektionen mit hohem Durchsatz die beste Lösung. Für automatisierte oder robotergesteuerte Systeme, die für diese Anwendungen eingesetzt werden, lassen sich Transfektionsbedingungen leicht herstellen.
Bestellinformation
Nachhaltige Verpackung. Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis.
Spezifikation
Jede Einheit enthält ein Fläschchen Lipofectamine™ 2000 Reagenz (0,3 ml). Bei 2 bis 8 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
|
48-Well-Platte | |
Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Transfektionsreagenz | |
Ja | |
Lipid-basierte Transfektion |
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
Plasmid-DNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR) | |
Nachhaltige Verpackung | |
Lipofectamine™ | |
0,3 ml | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28