Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10696343
Click to view available options
Menge:
0,3 ml
0,75 mL
1,5 ml
15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1.50 Milliliter
750 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10696343
Marke: Invitrogen™ 11668027
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfiziert
Lipofectamine™ 2000 ist ein vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfektiert. Forscher verwenden Lipofectamine™ 2000 Reagenz für siRNA- und shRNA-basierte Gen-Knockdown Experimente sowie für Untersuchungen der Genexpression. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz ist unser bestes Transfektionsreagenz für die Co-Transfektion von siRNA und Plasmid-DNA.
Mit Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz erhalten Sie:
  • Eine außergewöhnlich hohe Transfektionseffizienz im breitesten Bereich an Zelllinien und den höchsten Grad der Expression rekombinanter Proteine (siehe Tabelle)
  • Hervorragende Leistung für die Kotransfektion von siRNA- und Plasmid-DNA
  • Nachgewiesene Wirksamkeit bei Vorhandensein von Serum: Eliminiert die Notwendigkeit des Austauschens des Mediums nach der Transfektion
  • Zuverlässige Leistung für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Die beste Wahl für die Schaffung stabiler Zelllinien
    Ein leistungsstarkes Transfektionsreagenz für Genexpression und Gen-Silencing
    Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz funktioniert effektiv mit allen üblichen Zelllinien sowie mit vielen anspruchsvollen Zelllinien und kann in Medien mit oder ohne Serum verwendet werden. Beim Gen-Silencing bietet die höchst effiziente Wirkung von Lipofectamine™ 2000-Transfektionsreagenz mehr Gen-Knockdowns, mit denen überzeugende Ergebnisse möglich sind. Lipofectamine™ 2000-Transfektionsreagenz ist in Anbetracht seiner Effektivität bei der Transfektion von siRNA- und Plasmid-DNA die erste Wahl für die Kotransfektion. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz ist einfach in der Anwendung – Einfach mit Nukleinsäure mischen und zur Zellkultur hinzufügen.
    Ideal für Arbeiten mit hohem Durchsatz
    Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz ist durch seine Einfachheit und Schnelligkeit, in Kombination mit seiner hohen Transfektionseffizienz, für die transiente Proteinexpression oder für RNAi-Transfektionen mit hohem Durchsatz die beste Lösung. Für automatisierte oder robotergesteuerte Systeme, die für diese Anwendungen eingesetzt werden, lassen sich Transfektionsbedingungen leicht herstellen.
  • Bestellinformation
    Nachhaltige Verpackung. Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Enthält ein Fläschchen (0,75 ml) Lipofectamine™ 2000 Reagenz Bei 2–8 °C lagern. Nicht einfrieren.
    Zelltyp Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
    Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
    Probentyp Plasmid-DNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR)
    Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
    Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
    Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
    Produktlinie Lipofectamine
    Produkttyp Transfektionsreagenz
    Menge 0,75 mL
    Serum-kompatibel Ja
    Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis