Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz
Vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfiziert
Marke: Invitrogen™ 11668500
6687.00 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Lipofectamine™ 2000 ist ein vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfektiert. Forscher verwenden Lipofectamine™ 2000 Reagenz für siRNA- und shRNA-basierte Gen-Knockdown Experimente sowie für Untersuchungen der Genexpression. Lipofectamine 2000 Transfektionsreagenz ist unser bestes Transfektionsreagenz von Life Technologies für die Co-Transfektion von siRNA- und Plasmid-DNA.
- Außergewöhnlich hohe Transfektionseffizienz in einem breiten Spektrum an Zelllinien und höchster Grad der Expression rekombinanter Proteine
- Hervorragende Leistung für die Kotransfektion von siRNA- und Plasmid-DNA
- Nachgewiesene Wirksamkeit bei Vorhandensein von Serum: macht den Austausch von Medien nach der Transfektion unnötig
- Zuverlässige Leistung für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Die beste Wahl für die Schaffung stabiler Zelllinien
Bestellinformation
Nachhaltige Verpackung. Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis.
Spezifikation
Enthält eine Flasche (15 ml) Lipofectamine™ 2000 Reagenz. Bei 2–8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Nachhaltige Verpackung | |
Lipofectamine™ | |
15 ml | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
Plasmid-DNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR) | |
Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Tage
0Stunden
15Minuten
42Sekunden
50Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
7Stunden
15Minuten
42Sekunden
50