Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 CD Transfection Reagent
Artikelnummer. 10194622
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10194622
Marke: Invitrogen™ 12566014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Firmeneigene chemisch definierte Formulierung, die ohne tierischen Ursprung ist, für die Umwandlung von Nukleinsäuren in eukaryotische Zellen
Diese Reagenzien ermöglichen die hocheffiziente Transfektion verschiedenster Zelltypen wie adhärenter Zellen oder Suspensions-, Insekten- und Endothelzelllinien sowie primärer Zellkulturen. Alle Transfektionsreagenzien umfassen optimierte Protokolle für maximalen Komfort und Anwenderfreundlichkeit, einschließlich jene mit hohem Durchsatz.
  • Höchste Transfektionseffizienz in vielen Zelltypen und -formaten.
  • Die Zusammensetzung ohne tierische Bestandteile gewährleistet, dass Säugetierzellkulturen und Bioproduktionsprozesse frei von Substanzen tierischen Ursprungs sind
  • DNA-Lipofectamine 2000 CD Komplexe können den Zellen im Kulturmedium direkt hinzugefügt werden.
  • Komplexe müssen nicht entfernt bzw. das Medium muss nach der Transfektion nicht geändert oder hinzugefügt werden. Nach 4 – 6 Stunden können die Komplexe jedoch entfernt werden.
PCR und Echtzeit-PCR, reverse Transkription, cDNA-Synthese direkt aus Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert
Inhalt und Lagerung Jedes Reagenz sollte nach Erhalt bei 2 – 8 °C gelagert werden. Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate lang haltbar, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Zelltyp Etablierte Zelllinien
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produktlinie Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagenz
Menge 1 ml
Serum-kompatibel Ja
Versandbedingung Nasseis