Learn More
Invitrogen™ LB-Bouillonbasis
Artikelnummer. p-4918427
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11538866
Marke: Invitrogen™ 12780052
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Empfohlen für die allgemeine Erhaltung und das Wachstum von E. coli
  • LB Bouillonbasis hat eine geringere Salzkonzentration als Luria Bouillonbasis
  • Formulierung für 1 Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt und 5 g NaCl
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 500 g LB-Bouillonbasis, Pulver
Format Flasche
Medientyp LB
Vorbereitungsmethode Autoklavieren
Produkttyp Trockenkulturmedien
Klasse des Zielorganismus E. coli
Menge 500 g
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies Escherichia coli