Learn More
Invitrogen™ LB-Bouillonbasis
Empfohlen für die allgemeine Erhaltung und das Wachstum von E. coli
Marke: Invitrogen™ 12780052
93.58 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- LB Bouillonbasis hat eine geringere Salzkonzentration als Luria Bouillonbasis
- Formulierung für 1 Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt und 5 g NaCl
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Escherichia coli | |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli | |
Raumtemperatur |
Enthält 500 g LB-Bouillonbasis, Pulver | |
LB | |
Trockenkulturmedien | |
500 g |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.