Learn More
Invitrogen™ LB-Bouillonbasis
Empfohlen für die allgemeine Erhaltung und das Wachstum von E. coli
Marke: Invitrogen™ 12780029
259.12 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LB Bouillonbasis hat eine geringere Salzkonzentration als Luria Bouillonbasis
- Formulierung für 1 Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt und 5 g NaCl
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Escherichia coli | |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli | |
Raumtemperatur |
Raumtemperatur | |
LB | |
Trockenkulturmedien | |
2,5 kg |