Learn More
Invitrogen™ LB-Agar, Pulver (Lennox-L-Agar)
Rezeptur pro Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt, 5 g Natriumchlorid, 12 g SELECT Agar
136.00 € - 542.00 €
Spezifikation
Spezies | Escherichia coli |
---|---|
Format | Flasche |
Medientyp | LB |
Vorbereitungsmethode | Autoklavieren |
Produkttyp | Trockenkulturmedien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11518916
|
Invitrogen™
22700025 |
500 g |
136.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11528916
|
Invitrogen™
22700041 |
2,5 kg |
542.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Escherichia coli | |
LB | |
Trockenkulturmedien |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LB-Agar, Pulver (Lennox-L-Agar)