Learn More
Invitrogen™ INVSc1 S. cerevisiae Yeast Strain
Schnell wachsender diploider Stamm, der sich hervorragend für die Expression eignet
Marke: Invitrogen™ C81000
226.10 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The S. cerevisiae strain INVSc1 is a fast-growing strain ideal for expression. INVSc1 has the following genotype:
INVSc1: MATa his3D1 leu2 trp1-289 ura3-52 MAT his3D1 leu2 trp1-289 ura3-52
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Hefestamm | |
Hefe | |
1 Stab |
INVSc1 | |
S. cerevisiae |