Learn More
Invitrogen™ Pichia EasyComp™ Transformation Kit
Entwickelt für die schnelle Vorbereitung und Transformation von kompetenten Pichia pastoris-Zellen
Marke: Invitrogen™ K173001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: Ausreichend Reagenzien (Lösungen I, II und III) für sechs Vorbereitungen kompetenter Zellen. Jede Vorbereitung kompetenter Zellen liefert genügend Zellen für 20 Transformationen.
Beschreibung
- Kompetente Zellen können für den zukünftigen Gebrauch eingefroren werden, wodurch Abfall minimiert wird
- Kompetente Zellen können in weniger als 30 Minuten zubereitet werden
- Lösungen für die Vorbereitung und Transformation kompetenter Zellen sind für den Einsatz mit Pichia pastoris optimiert und werden gebrauchsfertig geliefert und getestet, um Ergebnisse zu garantieren
Klonierung, Pichia pastoris Expressionssysteme, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse/Transformation/Hefeexpression
Spezifikation
Pichia Transformationskit | |
Das Pichia EasyComp™ Transformationskit enthält ausreichend Reagenzien (Lösungen I, II und III) für sechs Präparate kompetenter Zellen. Jede Vorbereitung kompetenter Zellen liefert genügend Zellen für 20 Transformationen. Lagerung der Lösungen I und III bei +4 °C. Lagerung von Lösung II bei Raumtemperatur. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. | |
P. pastoris | |
EasyComp™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.