Learn More
Invitrogen™ Gateway™ Vector Conversion System with One Shot™ ccdB Survival Cells
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Beinhaltet
Gateway Leserahmen-Kassetten A, B und C.1, pENTR™-gus Positivkontrolle und ccdB überlebende Zellen.
- Die Gateway Kassette mit attR-Rekombinationsstellen neben dem ccdB-Gen (1) und Chloramphenicol-Resistenzgen werden in eine multiple Klonierungsstelle eines beliebigen Vektors ccdB stumpf kloniert
- Kompetente Survival 2-Zellen ermöglichen die Propagation von Gateway-Vektoren, die das ccdB-Gen enthalten
- Drei Kassetten zum Konstruieren eines Zielvektors im richtigen Leserahmen; jede Kassette verfügt über eine eindeutige Restriktionsstelle, damit Kassetten und Folien zwecks korrekter Ausrichtung leicht zu unterschieden sind
Klonen, Gateway Cloning, Gateway Vektor-Konvertierungssysteme
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vektor-Konversionssystem |
| Inhalt und Lagerung | Das Gateway™ Vector Conversion System enthält Gateway™-Leserahmen-Kassetten A, B und C.1, pENTR™-gus positive Steuerung und One Shot™ ccdB Survival-Zellen. DNA bei -20°C und kompetente Zellen bei -80°C lagern. |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Chloramphenicol (CmR) |
| Bakterien- oder Hefenstamm | ccdB Survival™ 2 |
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Menge | 1 Kit |
| Produktlinie | One Shot |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.