Learn More
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit with One Shot™ Mach1™-T1R E. coli
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
TOPO adaptierter, gebrauchsfertiger pCR8/GW/TOPO Vektor, dNTPs, Salzlösung, steriles Wasser, Gateway Vorwärts- und -Rückwärts-Sequenzierprimer, Kontroll-Template und PCR-Primer, chemisch kompetente Mach1-T1R E. coli, S.O.C. Medium und ein pUC19 Kontrollplasmid.
- Das schnelle fünfminütige TOPO TA Cloning liefert 95 % Rekombinanten
- 3'-T-Überhänge vereinfachen die Klonierung von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- Schnell wachsende Machl-Zellen verkürzen die Klonierungszeit
- Sequenzierprimer-Stellen in der Nähe von Klonier-Einfügestellen für mehr Insertsequenz und weniger Vektorsequenz gleich beim ersten Mal
- Spectinomycin-Resistenzgen für die robuste Selektion von E. coli
- EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
Klonierung, Gateway Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
| Klonierungsmethode | Topo™ mit Gateway™ |
| Inhalt und Lagerung | Das pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit enthält den TOPO™ angepassten, gebrauchsfertigen pCR™8/GW/TOPO™ Vektor, dNTPs, Salzlösung, steriles Wasser, Gateway Vorwärts- und -Rückwärts-Sequenzierprimer, Kontroll-Template und PCR-Primer, One Shot™ Mach1™ T1R Chemisch kompetente E. coli, S.O.C. Medium und ein pUC19 Kontrollplasmid. One Shot™ E. coli bei -80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil |
| Anzahl Reaktionen | 20 reactions |
| Produktlinie | One Shot |
| Produkttyp | TA-Klonierungskit |
| Menge | 20 Reaktionen |
| Vektor | pCR |