Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.2-DEST Mammalian Expression Vector
Entwickelt für hochwertige, konstitutive Expression in einer Vielzahl von Säugetierzelllinien
Marke: Invitrogen™ 12489019
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beinhaltet: Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt : Gateway Entry-Klon, Gateway LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Beschreibung
- Zytomegalovirus (CMV)-Promotor für hochstufige Expression
- attR-Stellen für das Gateway-Klonierung, wodurch eine Rekombination mit attL-flankierten Fragmenten ermöglicht wird
- C-terminales V5-Tag für einfachen Nachweis
- Neomycin-Resistenzgen für eine stabile Selektion
- Ampicillin-Resistenzgen und pUC-Ursprung für Selektion und Erhaltung in E. coli
- Gateway Klonierung
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Klonierung, konstitutive Expression, Gateway-Klonierung, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
V5-Epitop-Tag | |
pDEST, pcDNA | |
Konstitutive Expression |
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. | |
Gateway™ | |
Gateway™, pcDNA™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.