Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ Core Kit
Ermöglicht die Erzeugung stabiler Säugetierzelllinien, die tetracyclin-induzierbare Expressionen der Gene von Interesse aus einer bestimmten genomischen Position aufweisen
Marke: Invitrogen™ K650001
2681.75 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: pFRT/lacZeo: 20 μg, gefriergetrocknet in TE, pcDNA6/TR: 20 μg, gefriergetrocknet in TE, pOG44: 20 μg, lyophilisier in TE, pcDNA5/FRT/TO: 20 μg, lyophilisier in TE, pcDNA5/FRT/TO/CAT: 20 μg, gefriergetrocknet in TE, CMV-Vorwärtsprimer (21-mer): 2 μg, gefriergetrocknet in TE, BGH Rückwärtsprimer (18-mer): 2 μg, gefriergetrocknet in TE; Tetracyclin: 5g
Beschreibung
- Sobald die Flp-InT-REx-Wirtszelllinie mit integrierter FRT-Stelle erstellt wurde, läuft die nachfolgende Herstellung von Flp-InT-REx-Zelllinien, die Gen(e) von Interesse exprimieren, schnell und effizient
- Ermöglicht die Erzeugung isogener, induzierbarer stabiler Zelllinien
- Ermöglicht die polyklonale Selektion stabiler Expressionszelllinien
- Um eine Flp-InT-REx-Wirtszelllinie für die Genexpression zu erzeugen, wird zunächst die Säugetier-Zelllinie sequentiell mit pFRT/lacZeo und pcDNA6/TR transferiert, die beide nach dem Zufallsprinzip und unabhängig voneinander in das Wirtsgenom integriert werden
- Erstere enthält eine FRT-Stelle (für homologe intermolekulare Rekombination), die unmittelbar hinter dem Initiationscodon der lacZ-Zeocin-Fusion liegt
- Letztere exprimiert konstitutiv den Tetracyclin-Repressor, der eine Regulierung der Aktivität des TetO-2-Promoters ermöglicht.
- Der nächste Schritt bei der Erzeugung einer induzierbaren Zelllinie besteht darin, des pOG44- und pcDNA5/FRT/TO-Vektors, von denen letzterer das Gen enthält, das unter Kontrolle des Tetracyclin-regulierten CMV/TETO2-Promotors liegt, in die Wirtszelllinie zu transferieren.
- Eine homologe Rekombination zwischen FRT-Stellen in pcDNA5/FRT/TO und auf dem Wirtszellenchromosom, die durch die aus pOG44 exprimierte Flp-Rekombinase als Katalysator Zelllinienderivate erzeugt, in denen das Gen stabil in das Wirtszellenchromosom integriert wird
- Diese Zellen können mithilfe einer durch Rekombination erworbenen Hygromycin- und Blasticin-Resistenz selektiert und erhalten werden
Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, regulierte Expression, zielgerichtete Integration
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Induzierbar | |
Tetracyclin | |
Flp-In Kernkit | |
Jedes Kit enthält die folgenden Komponenten: • pFRT/lacZeo: 20 µg, gefriergetrocknet in TE • pcDNA6/TR: 20 µg, gefriergetrocknet in TE • pOG44: 20 µg, gefriergetrocknet in TE • pcDNA5/FRT/TO: 20 µg, lyophilisiert in TE • pcDNA5/FRT/TO/CAT 20 µg, gefriergetrocknet in TE • CMV Vorwärtsprimer (21-mer): 2 µg, gefriergetrocknet in TE • BGH Rückwärtsprimer (18-mer): 2 µg, gefriergetrocknet in TE; • Tetracyclin: 5 g Das Kit bei Raumtemperatur lagern. Lagern Sie Vektoren und Primer bei -20 °C. Tetracyline bei 4 °C lagern, vor Licht schützen. |
|
Restriktionsenzym/MCS | |
pFRT | |
Regulierte Expression |
Transfektion | |
CMV/TO | |
Zeocin™, Blasticidin, Hygromycin | |
Nicht markiert | |
1 kit | |
Flp-In™, T-REx™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.