Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-Jurkat Cell Line
Entwickelt für die schnelle Erzeugung stabiler Zelllinien, die das gewünschte Protein aus dem Flp-In-Expressionsvektor exprimieren
Marke:  Invitrogen™ R76207
1824.70 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10634393
  • 2570.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 3 x 106 Zellen werden gefroren in 1 ml 90%igem Gesamtmedium mit 10 % DMSO geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Zellen enthalten eine einzelne stabil integrierte FRT-Stelle an einem transkriptionsaktiven Genomlocus
  • Die gezielte Integration des Flp-In-Expressionsvektors gewährleistet eine starke Expression des Gens von Interesse
  • Erzeugt durch Transfektion der parentalen Zelllinien mit pFRT/lacZeo und Auswahl beständiger Zeocin™ resistenter Klone
  • Die Co-Transfektion der Flp-In-Zelllinien mit einem Flp-In-Expressionsvektor und dem Flp-Rekombinase-Vektor, pOG44, führt zu einer gezielten Integration des Expressionsvektors in denselben Lokus in jeder Zelle, wodurch homogene Ebenen der Genexpression gewährleistet werden.
  • Flp-In-Jurkat-Zelllinien funktionieren gut mit Vektoren, die das Gen vom CMV-Promotor exprimieren
Konstitutive Expression, Expression bei Säugetieren, Zelllinien für die Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, gezielte Integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 x 106 -Zellen werden eingefroren in 1 ml von 90 % des kompletten Mediums und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen müssen in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Zellen bleiben garantiert 6 Monate lang stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Human
1 mL
Flp-In™ Jurkat Zelllinie
pSec
Flp-In™