Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ Core System
Enthält die notwendigen Vektoren, die die Integration und Expression von Genen von Interesse in Säugetierzellen an einem bestimmten genomischen Ort ermöglichen
Marke:  Invitrogen™ K601002
1411.00 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10398502
  • 1688.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Das Flp-In Core-Kit enthält jeweils 20 μg pFRT/lacZeo, pOG44, pcDNA5/FRT und pcDNA5/FRT/CAT (Expressionskontrolle) sowie jeweils 2 μg Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierprimer.
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Einführung des Fpl-Rekombinationszieles (FRT) in das Genom der gewünschten Säugetierzelllinie
  • Der Expressionsvektor, der das Gen von Interesse enthält, wird dann über die FLP-Rekombinase-vermittelte DNA-Rekombination an der FRT-Stelle in das Genom integriert.
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, zielgerichtete Integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konstitutiv
CMV
Zeocin™
Nicht markiert
1 kit
Flp-In™, pcDNA™
Transfektion
Flp-In Kernsystem
Das Flp-In™ Core-Kit enthält jeweils 20 µg pFRT⁄lacZeo, pOG44, pcDNA™5⁄FRT und pcDNA™5⁄FRT⁄CAT (Expressionskontrolle) sowie jeweils 2 µg Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierprimer. Lagerung bei -20 °C.
Restriktionsenzym/MCS
pFRT
Zielgerichtete Integration
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.