Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-293 Cell Line
Artikelnummer. 10164282
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10164282
Marke: Invitrogen™ R75007
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
1 x 107 Zellen werden gefroren in 1 ml von 90 % des kompletten Mediums und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen müssen in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
Die Zellen enthalten eine einzelne stabil integrierte FRT-Stelle an einem transkriptionsaktiven Genomlocus
Die Flp-In-293-Zelllinie ist für die schnelle Erzeugung stabiler Zelllinien konzipiert, die eine hohe Expression Ihres Proteins von Interesse aus einem Flp-In-Expressionsvektor gewährleisten. Die gezielte Integration eines Flp-In-Expressionsvektors gewährleistet eine starke Expression des Gens von Interesse. Die Flp-In-293-Zelllinie wurde durch Transfektion der elterlichen Zelllinien mit pFRT/lacZeo und eine Selektion für stabile, gegen Zeocin™ resistente Klone erzeugt. Flp-In-293-Zellen funktionieren gut mit Flp-In-Vektoren, die ein Gen vom CMV-Promotor exprimieren (z. B. pcDNA™5/FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ und pSecTag/FRT/V5-His-TOPO)
Konstitutive Expression, Expression bei Säugetieren, Zelllinien für die Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, gezielte Integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 x 10E7-Zellen werden gefroren in 1 ml von 90 % des kompletten Mediums und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen müssen in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Zellen bleiben garantiert 6 Monate lang stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Zelllinie Flp-In™-293
Spezies Human
Anzahl Zellen 1 mL
Produktlinie Flp-In
Menge 1 ml