Learn More
Invitrogen™ Expressway™ Mini Cell-Free Expression System
Verwendet effiziente gekoppelte Transkription- und Übersetzungsreaktionen zur Herstellung von aktivem rekombinantem Protein
Marke: Invitrogen™ K990100
Beinhaltet: Entwickelt für 20 x 50 μl-Reaktionen oder eine 1 ml-Reaktion. Dieses System umfasst den IVPS E.coli-Extrakt, IVPS-Reaktionspuffer, Zufuhrpuffer, 19-Aminosäurengemisch, Methionin, DNase-/RNase-freies Wasser, RNase A, T7-Enzymgemisch, 2 ml-Reaktionsröhrchen und einen Kontrollvektor für positive Expression.
Beschreibung
- Eliminiert zeitaufwendige Schritte der zellbasierten Proteinproduktion, einschließlich Transformation, Zellkultur und Expressionsoptimierung
- In zwei Stunden kann Protein produzieren, das für eine Reihe von Downstream-Prozessen und Funktionsstudien geeignet ist
- Bietet Flexibilität bei der Experimentgestaltung
- Synthese von Proteinen aus zirkulären Plasmiden und linearen Templates (z. B. PCR-Produkte)
- Durchführen der Hochdurchsatzsynthese von Proteinen
- Expression von Genen, die für In-vivo-Systeme toxisch sind.
- Bietet alle Komponenten, die für eine optimale zellfreie Proteinproduktion erforderlich sind
- Während das DNA-Template transkribiert wird, wird das 5«-Ende der mRNA durch Ribosomen gebunden und translatiert, wobei das 3«-Ende des Templates immer noch transkribiert wird
- Die firmeneigene Feed-Puffer-Formulierung ist mit einem System zur Erhöhung der Proteinausbeute ausgestattet
Zellfreie Proteinexpression für die Funktionsanalyse, zellfreie (in vitro) Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
T7 | |
Wasserlösliches Protein | |
Zellfreie Expression | |
Expressway™ |
Zellfreies Expressionssystem | |
Zellfrei | |
1 kit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Expressway Mini Cell-Free Expression System
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris (hydroxymethyl)aminomethane
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.