Learn More
Invitrogen™ Expressway™ Maxi Cell-Free E. coli Expression System
Nutzt effiziente, gekoppelte Transkriptions- bzw. Translationsreaktionen zur Produktion einer Milligrammmenge von löslichen und funktionell aktiven Proteinen innerhalb von 4 bis 6 Stunden
Marke:  Invitrogen™ K990097
Product Code. 10553083
  • 2540.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes: Ausreichend für 200 25 μl-Reaktionen, 5 1 ml-Reaktionen, eine 5 ml-Reaktion (Anfangsvolumen) oder eine bis mehrere große Reaktionen. Enthält das E.coli slyD-Extrakt, 2,5x IVPS-Reaktionspuffer, Zufuhrpuffer, 19-Aminosäurengemisch, Methionin, DNase/RNase-freies Wasser, T7-Enzymgemisch und einen positiven Expressionskontrollvektor. Das Expressway Maxi Cell-Free E. coli Expressionssystem mit pEXP5-NT/TOPO und pEXP5-CT/TOPO enthält außerdem die pEXP5-NT/TOPO und pEXP5-CT/TOPO TA-Expressionskits. Jedes Kit enthält den pEXP5-NT/TOPO oder pEXP5-CT/TOPO Vektor, weitere Reagenzien zur Vereinfachung der TOPO Klonierung und TOP10 Chemisch kompetentes E. coli.
Description
Description
  • Das Verfahren kann in einem Reaktionsröhrchen durchgeführt werden und ist einfach skalierbar, ohne dass spezielle Geräte erforderlich sind.
  • TOPO TA Cloning Expressionsvektoren (fünfminütige Klonierung mit 95 % Effizienz) für optimale Expressionsergebnisse sind enthalten.
  • Zusätzlich zu allen Vorteilen des offenen Expressionssystems wird eine große Menge an rekombinantem Protein produziert, das für verschiedene nachgeordnete Anwendungen leicht erkannt und gereinigt werden kann.
  • Die proprietäre Formulierung des Zufuhrpuffers steigert die Reaktionsproduktivität, so dass mehr als ein Milligramm Protein in 2 ml bis Reaktionen innerhalb von 4 bis 6 Stunden produziert wird
  • Die Formulierung von Lysat ermöglicht die Proteinsynthese mithilfe von zirkulären oder linearen Templates
  • Ein Kit reicht für 200 x 50 Reaktionen, die mit 2 x 96-Well Platten ausgeführt werden können.
  • Ohne Zufuhrpuffer benötigen solche Reaktionen nur 2 Stunden.
  • Sobald eine positive Expression erkannt wurde, kann die Scale-up-Proteinproduktion mit einem großen zellfreien Format oder in Systemen, die auf E. coli-Zellen basieren, durchgeführt werden.
Zellfreie Proteinexpression für die Funktionsanalyse, zellfreie Proteinexpression für die Strukturanalyse, zellfreie (In-vitro-) Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
T7
Das Expressway™ Maxi Cell-Free Expressionssystem ist je nach Anforderungen für zweihundert 25 µl-Reaktionen, fünf 1 ml-Reaktionen oder eine 5 ml-Reaktion (Anfangsvolumen) oder eine bis mehrere große Reaktionen ausgelegt. Das System enthält das E.coli slyD-Extrakt, 2,5x IVPS-Reaktionspuffer, Zufuhrpuffer, 19-Aminosäurengemisch, Methionin, DNase/RNase-freies Wasser, T7-Enzymgemisch und einen positiven Expressionskontrollvektor. Das Expressway™ Maxi Cell-Free E. coli Expressionssystem mit pEXP5-NT/TOPO™ und pEXP5-CT/TOPO™ enthält außerdem die pEXP5-NT/TOPO™ und pEXP5-CT/TOPO™ TA-Expressionskits. Jedes Kit enthält den pEXP5-NT/TOPO™ oder pEXP5-CT/TOPO™ Vektor, weitere Reagenzien zur Vereinfachung der TOPO™ Klonierung und One Shot™ TOP10 Chemisch kompetentes E. coli. Lagerung der Vektoren bei -20 °C. Alle anderen Komponenten bei -80 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Zellfrei
N-Terminus
1 kit
Expressway™
Zellfreies Expressionssystem
Wasserlösliches Protein
Zellfreie Expression
Topo™-TA
pEXP5-NT/TOPO, pEXP5-CT/TOPO
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.