Learn More
Invitrogen™ Expressway™Lumio™ Expression and Detection System, without vector
Beschreibung
Beinhaltet
E. coli slyD- Extrakt, 2,5x IVPS E. coli-Reaktionspuffer, T7-Enzymgemisch, Zufuhrpuffer, 19-Aminosäurengemisch, Methionin, Kontrollplasmid, DNAse/RNAse-freies Wasser und ein Lumio Green Nachweis-Kit für 20 Echtzeitreaktionen oder 100 In-Gel-Anwendungen. Zusätzlich zu diesen Bestandteilen enthalten das N-Term Expressway Lumio-Kit 6 μg pEXP3-DEST-Vektor und das C-Term Expressway Lumio-Kit 6 μg pEXP4-DEST-Vektor.
- Nutzt die kleine aus sechs Aminosäuren (Cys-Cys-Pro-Gly-Cys-Cys) bestehende Lumio-Erkennungssequenz
- Lumio Detektionsmittel bindet die Detektionssequenz mit hoher Spezifität und Affinität und erzeugt ein hell fluoreszierendes Signal für die Proteinproduktionsanalyse in Echtzeit und sofortige In-Gel-Proteindetektion
- Aus einer slyD-Mutante abgeleitetes spezialisiertes E. coli-Lysat eliminiert die unspezifische Bindung des Lumio Green Detektionsreagenzes an endogenes SlyD-Protein und stellt einen optimalen Hintergrund für den Nachweis rekombinanter Proteine dar
Zellfreie Proteinexpression für die funktionelle Analyse, zellfreie (In-vitro-) Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Lumio Detektion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lumio Expressions- und Detektionssystem |
| Inhalt und Lagerung | Das Expressway™ Lumio™ Expressions- und Detektionssystem enthält E. coli slyD- Extrakt, 2.5X IVPS E. coli-Reaktionspuffer, T7-Enzymgemisch, der Zufuhrpuffer, 19-Aminosäurengemisch, Methionin, Kontrollplasmid, DNAse/RNAse-freies Wasser und ein Lumio™ Green Nachweis-Kit für 20 Echtzeitreaktionen oder 100 In-Gel-Anwendungen. Zusätzlich zu diesen Bestandteilen enthält das N-Term Expressway™ Lumio™ Kit außerdem 6 µg pEXP3-DEST-Vektor und das Expressway™ Lumio™ Kit 6 µg pEXP4-DEST-Vektor. Lagerung von Vektoren und Detektionsreagenz bei -20 °C. Alle anderen Komponenten bei -80 °C aufbewahren. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
| Exprimierter Protein-Typ | Wasserlösliches Protein |
| Expressionssystem | Zellfrei |
| Expressionsmechanismus | Zellfreie Expression |
| Menge | 1 Kit |
| Produktlinie | Expressway, Lumio |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.