Learn More
Invitrogen™ One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli:
Lieferung mit einer Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg superhelikaler DNA, die ideal für eine hocheffiziente Klonierung und Plasmidpropagation ist
364.00 € - 570.00 €
Spezifikation
Produkttyp | E. coli |
---|---|
Enthält F'-Episom | No |
Verbessert die Plasmidqualität | Ja |
Klonierung methylierter DNA | Ja |
Transformationsleistungsgrad | Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 KbE⁄µg) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10423792
|
Invitrogen™
C404050 |
11 x 50 μl |
364.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10082692
|
Invitrogen™
C404052 |
21 x 50 μl |
570.00 €
20 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ermöglicht die stabile Replikation einer hohen Anzahl an Plasmid-Kopien. Der Genotyp von TOP10-Zellen ähnelt dem des DH10B™-Stammes.
- hsdR für eine effiziente Transformation von unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen
- mcrA für eine effiziente Transformation von methylierter DNA aus genomischen Präparaten
- lacZΔM15 für das blau/weiße Farb-Screening rekombinanter Klone
- endA1 für reinere DNA-Präparate—bessere Ergebnisse bei Downstream-Prozessen aufgrund des Wegfalls unspezifischer Aufspaltung durch Endonuklease I
- recA1 gewährleistet ein selteneres Auftreten unspezifischer Rekombination in geklonter DNA
- Bakterien-/Hefenstamm: TOP10
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
E. coli | |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 KbE⁄µg) | |
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
One Shot™ |
No | |
Ja | |
No | |
Ja | |
Kann für Plasmide > 20 kb verwendet werden | |
Ja | |
Nein | |
Rörchen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.