Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Allzweck-Agarose-Gele, 0,8 %
Verschlossene, fertige Agarose-Gele für die schnelle, bequeme und einfache Elektrophorese
Marke:  Invitrogen™ G501808
Artikelnummer. 12070136
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Enthält eine Multipackung mit 18 Gelen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertig mit Agarose, Elektroden und DNA-Färbemitteln, verpackt in einer trockenen, UV-transparenten Einweg-Kassette
  • Es müssen keine Gele angesetzt, Puffer hergestellt, Färbe- und Entfärbeschritte durchgeführt oder Gelboxen montiert werden
  • Bieten eine ausgezeichnete Auflösung und Klarheit in 12 Minuten und eignen sich hervorragend für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsdigestiva und Plasmid-Präparaten
  • 12-Well, mit einem Kamm
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält eine Multipackung mit 18 Gelen. Bei Raumtemperatur lagern.
E-Gel
12-Well
E-Gel™
Einzelkamm
0,8 %
Agarose-Gel
Ethidiumbromid
Raumtemperatur