Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose-Gele
Artikelnummer. p-4926736
Click to view available options
Menge:
10 Gele/Pckg.
20 Gele/Pckg.
Trennbereich:
100 bp bis 5 kb
20 bis 800 bp
50 bp bis 2 kb
Gelanteil (%):
1%
1 %
2%
2 %
4 %
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11571186
Marke: Invitrogen™ G401001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Erfordern das E-Gel iBase™ Power System für die Ausführung und den E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator zur Betrachtung der Probenmigration in Echtzeit.
Vorgegossene, schnell lösliche Fertiggele mit 11 Wells in einem zu öffnenden Format
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
  • Enthalten einen proprietären fluoreszierenden Nukleinsäurefarbstoff (Anregung: 490 nm, Emission: 520 nm), der mit blauem Licht sichtbar gemacht werden kann. Dies minimiert DNA-Schäden und ermöglicht die Detektion bis zu 1 ng/Bande der DNA
  • Vollständige Trennung (nach Molekülmasse) innerhalb von 10 Minuten
  • Live-Überwachung der DNA-Migration ohne die Gefahren von UV-Licht
  • Einfacher Zugriff auf das Gel für die Extraktion von DNA-Banden oder die Übertragung auf Membranen für Southern-Blot-Analysen
  • Weisen eine fünffach höhere Empfindlichkeit auf, als vergleichbare Gele mit Ethidiumbromid, und ermöglichen so einen geringeren Probenverbrauch pro Durchlauf
  • Schnelle Analyse von RNA-Proben, um deren Integrität zu prüfen, bevor mit der nachfolgenden Anwendung fortgefahren wird
  • Die Gelkassette ist so konzipiert, dass sie mit dem Gelmesser geöffnet werden kann, um einen einfachen Zugriff auf das im Inneren befindliche Gel für die Exzision spezifischer Banden oder den Transfer auf eine Membran für Southern-Blot-Analysen zu ermöglichen.
  • Einzelkamm-Well-Format
  • Probentyp: Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA
  • Probenvolumen, 20 μl
Agarosegelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Compatible Ladders E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter, Millennium™ RNA-Marker
Inhalt und Lagerung • E-Gel™ EX 10er-Pakete mit 10 Gelen
Gele bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 3 Monate stabil.
Gelanteil (%) 1 %
Geltyp E-Gel
Produkttyp EX Agarose-Gel
Probenladevolumen 20 µl
Trennbereich 100 bp bis 5 kb
Färbemitteltyp SYBR™ Gold
Wells 11-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Menge 10 Gele/Pckg.
Probenpuffertyp Präparativ ohne Farbstoffe, nicht präparativ
Probentyp Doppelsträngige DNA (dsDNA), einzelsträngige RNA, zirkuläre RNA
Versandbedingung Raumtemperatur
Wellformat Einzelkamm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.