Learn More
Invitrogen™ SampleRack (for DynaMag™-2 magnet)
Beschreibung
Beinhaltet
Ein SampleRack aus Acryl-Copolymer. Fasst 16 Mikrozentrifugenröhrchen.
Dieses herausnehmbare Kunststoff-Rack wird mit dem DynaMag-2-Magnet geliefert.
- Fasst 16 x 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Röhrchen werden vor, während und nach der Isolierung in SampleRack aufbewahrt.
- Wenn mehrere Proben parallel gehandhabt werden sollen, zusätzliche SampleRacks verwenden, um die Kapazität zu erhöhen.
- Zwei Racks ermöglichen, dass 16 Röhrchen während des gesamten Dynabeads Isolationsverfahrens in demselben SampleRack aufbewahrt werden können, wobei das Rack je nach Bedarf auf den Magneten gesetzt und wieder entfernt wird.
- SampleRack kann auf dem Tisch, im Kühlschrank oder Inkubator aufgestellt werden.
Zellanalyse, Zellisolierung, Expansion und Isolierung von Zellen, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Magnete für die Zellisolierung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, sequenzspezifische DNA- oder RNA-Aufreinigung, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probengestell |
| Inhalt und Lagerung | Enthält ein SampleRack aus Acryl-Copolymer. Fasst 16 Mikrozentrifugenröhrchen. Bei 4 °C bis 30 °C lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DynaMag™-2 |
| Produktlinie | DynaMag |
| Menge | Stück |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |