Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Artikelnummer. 10531265
Click to view available options
Produkttyp:
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Isolationskit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Streptavidin-Konjugat, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Menge:
10 mL
100 mL
10 ml
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
2 Milliliter
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10531265
Marke: Invitrogen™ 65601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Lieferung in PBS, pH 7.4 mit 0.1 % BSA und 0.02 % NaN3 als Konservierungsmittel hinzugefügt.
Dynabeads MyOne Streptavidin T1 bilden den Goldstandard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Zielsubstanzen.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Diese einheitlichen und superparamagnetischen Beads haben einen Durchmesser von 1 μm und eine Monoschicht, keine Multischicht, aus rekombinantem Streptavidin, das kovalent an die Oberfläche gekoppelt und zusätzlich mit BSA blockiert ist. Durch den Streptavidin-Monolayer bleibt der überwiegende Teil der Biotin-Bindungsstellen sterisch für die Bindung verfügbar, nicht nur für freies Biotin, sondern auch für biotinylierte Liganden/Anwendungen. Die Beads zeigen eine schnelle Flüssigphasen-Reaktionskinetik. Ihre spezifische und definierte Oberfläche ermöglicht die effiziente Bindung, Trennung und Handhabung für nachfolgende Anwendungen. Der Streptavidin-Monolayer sorgt für vernachlässigbare Leckage, und das Fehlen von überschüssigem adsorbiertem Streptavidin gewährleistet Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Die 1 μm großen Dynabeads MyOne haben eine große Oberfläche, hohe Kapazität, effiziente Anziehungskraft und eine langsame Sedimentationsrate während der Inkubation. Sie sind maßgeschneidert für automatisierte Protokolle, für die ein hoher Probendurchsatz ausschlaggebend ist.
  • Die sehr hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (Kd = 10-15) wird bei einer Vielzahl von Anwendungen verwendet.
  • Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
  • Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
  • Schwach geladene oder elektrisch neutrale Beads, optimal zur Bindung von Proteinen, Peptiden und Antikörpern
  • Die kleine aber einheitliche Größe ergibt eine große Oberfläche pro mg Beads und eine entsprechend hohe Kapazität für das Zielmolekül
  • Niedrige Sedimentationsrate, jedoch hoher Eisengehalt, für eine schnelle magnetische Trennung
  • Biomagnetische Protokolle sind problemlos an automatisierte Systeme anpassbar
  • Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistentere Ergebnisse
Immunpräzipitation, Protein- & Peptidreinigung, Proteinkomplex Pull-Down, Proteinprobenvorbereitung & Proteinreinigung, Proteine, Expression, Isolierungsanalyse & RNAi, Epigenetik & nicht codierende RNA-Forschung
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Konzentration 10 mg/mL
Inhalt und Lagerung Dynabeads MyOne Streptavidin T1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 . Store at 2–8°C.
Format Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Durchmesser (metrisch) 1 μm (CV < 5%)
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoassays, IP, ChIP, RIP, cell isolations, or DNA isolation for downstream amplification reactions or NGS, requiring high sensitivity, rapid target capture with compatibility with subsequent enzymatic reactions
Hochdurchsatz-Kompatibilität High-throughput Compatible
Produktlinie Dynabeads
Produkttyp Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Menge 2 mL
Versandbedingung Ambient Temperature
Bindungseigenschaft 950-1500 pmoles free biotin/mg beads
Kennzeichnung For Research Use Only
Zertifizierung/Konformität ISO9001 and ISO13485
Oberflächenfunktionalität Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA