Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Außergewöhnlicher Standard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Zielsubstanzen.
Marke: Invitrogen™ 65001
449.35 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beinhaltet: Dynabeads™ werden in PBS, pH 7.4 mit 0.01 % Tween™-20 und 0.02 % NaN geliefert3 als Konservierungsmittel hinzugefügt.
Beschreibung
Einheitliche und superparamagnetische Beads haben einen Durchmesser von 1 μm und eine Monoschicht, keine Multischicht, aus rekombinantem Streptavidin, das kovalent an die Oberfläche gekoppelt ist. Auf diese Weise bleibt der überwiegende Teil der Biotin-Bindungsstellen sterisch für die Bindung verfügbar, nicht nur für freies Biotin, sondern auch für biotinylierte Liganden/Ziele. Sie sind hydrophil, negativ geladen und haben eine rasche Reaktionskinetik in Flüssigphasen. Ihre spezifische und definierte Oberfläche ermöglicht die effiziente Bindung, Trennung und Handhabung für nachfolgende Anwendungen. Der Streptavidin-Monolayer sorgt für vernachlässigbare Leckage, und das Fehlen von überschüssigem adsorbiertem Streptavidin gewährleistet Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Die 1 μm großen Dynabeads MyOne haben eine große Oberfläche, hohe Kapazität, effiziente Anziehungskraft und eine langsame Sedimentationsrate während der Inkubation. Sie sind maßgeschneidert für automatisierte Protokolle, für die ein hoher Probendurchsatz ausschlaggebend ist. Das Produkt hat ausgezeichnete Reproduzierbarkeitsstandards (sowohl innerhalb als auch zwischen Chargen), bietet Automatisierungsmöglichkeiten und liefert zuverlässige Ergebnisse.
- Die sehr hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (Kd = 10-15) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
- Gut geeignet für die anspruchsvollsten Nukleinsäure-Anwendungen
- Sehr geringe unspezifische Bindung von Nukleotiden und Nukleinsäuren
- Geringe unspezifische Bindung von kleinen und negativ geladenen Proteinen
- Die kleine aber einheitliche Größe ergibt eine große Oberfläche pro mg Beads und eine entsprechend hohe Kapazität für das Zielmolekül
- Niedrige Abscheidungsrate, jedoch hoher Eisengehalt, für eine schnelle magnetische Trennung
- Biomagnetische Protokolle sind problemlos an automatisierte Systeme anpassbar
- Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistentere Ergebnisse bei der Anwendung
- Die Produktion folgt einem validierten Verfahren gemäß cGMP für Medizinprodukte
DNA- und RNA-Reinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Protein- und Peptidreinigung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinreinigung, Proteine, Exprimierung, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik- und nicht codierende RNA-Forschung, sequenzspezifische DNA- oder RNA-Reinigung, Reinigung viraler RNA/DNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
>2.500 pmol/mg Beads | |
10 mg/mL | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Abtrennung biotinylierter Ziele | |
Streptavidin-Konjugat | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Magnetic Beads | |
0.09% NaN3 | |
Jeder Probentyp | |
VK< = 5 % | |
2 mL | |
For Research Use Only |
ISO9001 and ISO13485 | |
Dynabeads™ werden in PBS, pH 7,4, mit 0,01 % Tween™-20 und 0,09 % NaN3 geliefert. Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Braun | |
Magnetisches Polystyrol | |
Beads in Suspension | |
Ja | |
Streptavidin | |
Biotin | |
Umgebungstemperatur | |
Carbonsäure, hydrophil | |
1 μm |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.