Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Streptavidin-Testkit
Mit dem kostengünstigen Testkit können Sie Dynabeads in Ihrer Anwendung testen
Marke: Invitrogen™ 65801D
263.20 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beinhaltet: Jeweils 1 ml (10 mg/ml) der folgenden Bead-Typen: Dynabeads™ M-280 Streptavidin; Lieferung als 2,8 μm-Beads mit einer Konzentration von 6-7 x 108 Beads pro ml, Dynabeads™ M-270 Streptavidin (2,8 μm-Beads mit einer Konzentration von 6-7 x 108 Beads pro ml, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 1 (1 μm-Beads mit einer Konzentration von 7-12 x 109 Beads pro ml, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 (1 μm-Beads werden mit einer Konzentration von 7-12 x 109 Beads pro ml geliefert
Beschreibung
Streptavidin-gekoppelte Dynabeads sind außergewöhnlich gut für die Isolierung und Verarbeitung von biotinylierten Molekülen und Zielen (Antikörper, Proteine, Peptide, kleine Moleküle, Zucker, Lektine, Oligonukleotide und DNA/RNA). Die Beads sind in verschiedenen Größen und Oberflächeneigenschaften erhältlich.
Die einheitlichen und superparamagnetischen Dynabeads Streptavidin haben einen Monolayer, keinen Multilayer, und kovalent an die Oberfläche gekoppeltes rekombinantes Streptavidin. Auf diese Weise bleibt der überwiegende Teil der Biotin-Bindungsstellen sterisch für die Bindung verfügbar, nicht nur für freies Biotin, sondern auch für biotinylierte Liganden/Ziele. Ihre spezifische und definierte Oberfläche ermöglicht eine effiziente Sammlung, Trennung und Handhabung stromabwärts. Der Streptavidin-Monolayer sorgt für vernachlässigbare Leckage, und das Fehlen von überschüssigem adsorbiertem Streptavidin gewährleistet Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen.
Anwendungen: Die sehr hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (Kd=10-15) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Streptavidin-gebundene Dynabeads wurden oft in direkter/indirekter Erfassung, Trennung und nachgelagerte Verarbeitung von Nukleinsäuren, der Aufreinigung von DNA/RNA-bindenden Proteinen, Proteinen/Peptiden sowie Protein-Interaktionsstudien, Immunpräzipitation, Immunoassays, Phage-Display, Biopanning, Arzneimittel-Screenings und Zellisolierung verwendet.
- Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
- Keine Notwendigkeit für Filter, Säulen oder Zentrifugationen
- Manuell oder automatisiert: Protokolle können problemlos von manuellen auf automatisierte Einsätze mit Laborrobotern angepasst werden, die mit einem Magneten ausstattbar sind.
- Schnelle Flüssigphasen-Kinetik für die effiziente Erfassung mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis und erhöhter Empfindlichkeit
- Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistentere Ergebnisse
Haltbarkeitsdauer: 36 Monate
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Immunpräzipitation, Protein- und Peptidaufreinigung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, sequenzspezifische DNA- oder RNA-Aufreinigung, Reinigung viraler RNA/DNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
ISO9001 and ISO13485 | |
Dieses Produkt enthält: Das Versuchskit wurde entwickelt, damit Sie jede dieser 4 Streptavidin-beschichteten Dynabeads™ testen können, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden. Das Kit enthält jeweils 1 ml (10 mg/ml) der folgenden Bead-Typen: Dynabeads™ M-280 Streptavidin (2,8 µm-Beads mit einer Konzentration von 6-7 x 10^8 Beads pro ml, Dynabeads™ M-270 Streptavidin (2,8 µm-Beads mit einer Konzentration von 6-7 x 10^8 Beads pro ml, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 (1 µm-Beads werden mit einer Konzentration von 7-12 x 10^9 Beads pro ml geliefert, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 (1 µm-Beads werden mit einer Konzentration von 7-12 x 10^9 Beads pro ml geliefert Lagerung bei: 2 – 8 °C |
|
Braun | |
Magnetisches Polystyrol | |
Beads in Suspension | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Magnetic beads | |
NaN3 | |
Biotin | |
Jeder Probentyp | |
VK < 3% | |
4 x 1 mL | |
For Research Use Only |
10 mg/mL | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Capture of Biotinylated Targets | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Rekombinant | |
Streptavidin | |
Dynabeads™ | |
4 x 1 mL | |
Umgebungstemperatur | |
Hydrophob, Carbonsäure-, hydrophil, Tosyl-aktiviert | |
1 μm, 2,8 μm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.