Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ SILANE Genomic DNA Kit
Für eine exakt berechenbare und zuverlässige Extraktion und Isolierung genomischer DNA aus humanem Vollblut nach einem einfachen Trennungsprotokoll
Marke: Invitrogen™ 37012D
412.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Dynabeads MyOne; SILANE (5 ml, 40 mg/ml, siehe Kat.-Nr. 370-02D für weitere Merkmale), Bindungs-/Wasch-/Elutionspuffer und ein Protokoll, das für die Isolierung genomischer DNA optimiert ist. Der Inhalt des Kits ist ausreichend für 96 Isolierungen.
Beschreibung
Die Ausbeute der isolierten linearen DNA ist relativ zur Anzahl der weißen Blutkörperchen (WBC) in der Probe. Die 1-μm-Dynabeads haben eine optimierte silikaähnliche Oberflächenchemie und eine hochspezifische Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Kapazität ermöglichen. Ihre einheitliche Größe und Oberfläche gewährleisten hochgradig reproduzierbare Ergebnisse und eine bessere Leistung im Vergleich zu magnetischen Partikeln anderer Anbieter. Andere Partikel weisen oft eine zufällige Verteilung der Größen, Flächen und Bindungskapazität auf. Dies könnte die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nachteilig beeinträchtigen. Dynabeads erfüllt die anerkannten hohen Dynal Standards für Reproduzierbarkeit innerhalb einer Charge sowie zwischen den Chargen und zeichnet sich zudem durch Automatisierbarkeit aus.
- In hohem Maße vorhersehbare Bindung pro mg Beads
- Linearer Bereich der DNA-Ausbeute im Verhältnis zur WBC-Zählung
- Hohe Integrität und Reinheit der isolierten DNA
- Zur Isolierung von 10μ g DNA aus 350 μl Blutprobe 2 mg (50 μl) Dynabeads verwenden
- Schneller als Spin-Säulen
- Kostengünstiger als Zentrifugationssäulen trotz gleicher Leistung
- Automatisierungsfreundlich (langsame Sedimentationsgeschwindigkeit + hohe magnetische Mobilität)
- Isolierung genomischer DNA
- Aus Zellen und frischen/gefrorenen Blutproben
- Aus Blut mit einer breiten Palette von Antikoagulanzien
- Gut geeignet für automatisierte Assays
- Separates Kit für die Isolierung viraler DNA/RNA erhältlich
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Aufreinigungsziel: Genomische DNA
Validierung und Anpassung (Beads, Puffer, Protokoll oder Format) können auf anwenderdefinierter OEM-Basis vorgenommen werden.
Beadbasierte IVD-Assay-Entwicklung, beadbasierte Nukleinsäure-IVD, klinische, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Diagnostikentwicklung, Aufreinigung genomischer DNA, Entwicklung molekulardiagnostischer Tests, gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 μl bis 1 ml), gDNA aus Blut (kleiner Maßstab, < 100 μl)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
SILANE-Kit für genomische DNA | |
Dieses Kit enthält: Dynabeads™ MyOne™ SILANE (5 ml, 40 mg/ml, siehe Kat.-Nr. 370-02D für weitere Merkmale), Bindungs-/Wasch-/Elutionspuffer und ein Protokoll, das für die Isolierung genomischer DNA optimiert ist. Der Inhalt des Kits ist ausreichend für 96 Isolierungen. Lagerung bei: 2 – 8 °C. |
|
Geeignet für hohe Durchsätze | |
1 μm | |
Genomische DNA | |
Raumtemperatur |
Blut | |
Klonierung | |
Magnetische Beads | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
96 Preps |
Safety and Handling
- Dynabeads SILANE Genomic DNA Kit
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride