Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-450 Epoxy
Artikelnummer. 10343523
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10343523
Marke: Invitrogen™ 14011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ideal für kundenspezifische Zellisolierungsprotokolle vor molekularen Anwendungen
Zusammen mit diesen Beads können gereinigte Antikörper zum Erzeugen eines Mediums für die magnetische Zelltrennung mit guter Antikörperausrichtung verwendet werden.
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: Alle Zellen aus allen Spezies
  • Isolierungsmethode: Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Reaktivität: Alle Spezies
  • Probentyp: Blut, PBMC, Gewebeextrakte
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 Zellen pro Isolierung
  • Zielspezies: Alle Spezies
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen, Isolierung von Mauszellen, sekundäre Zellisolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Alle Zellen aus allen Spezies
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Produkttyp Epoxid-Bead
Isolierungstechnik Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 ml
Reaktivität Alle Spezies
Probentyp PBMC, Gewebeextrakte, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 Zellen pro Isolierung
Zielspezies Alle Spezies
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm