Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Beschreibung
Beinhaltet
Dynabeads (2.8 μm) mit kovalent gekuppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7.4 mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid als Konservierungsmittel
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads werden weltweit auf mehr als 25.000 Routine-IVD-Geräten eingesetzt und sind für ihre außergewöhnliche Reproduzierbarkeit (sowohl innerhalb als auch zwischen Chargen) und die Möglichkeit zur Automatisierung bekannt. Die hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (KD = 10 – 15) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
- Schwach geladene und neutrale Beads, optimal für die Bindung von DNA-Fragmenten, Proteinen, Peptiden und Antikörpern
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
- Biomagnetische Protokolle sind problemlos an automatisierte Systeme anpassbar
- Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistente Ergebnisse bei der Anwendung
- Bead-Durchmesser: 2,8 μm
- Konzentration: 10 mg/ml
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Probentyp: Jeder Probentyp
- Durchmesser: 2,8 °m, mit einem Monolayer, keinem Multilayer, aus rekombinantem Streptavidin, das kovalent an die Oberfläche gekuppelt und zudem mit BSA blockiert wurde
- Zeigen eine rasche Reaktionskinetik in flüssigen Phasen.
- Typische Applikationen: Vorbereitung von 2 bis 5 kb-Proben für die Sequenzierung von Mate-Pair-Bibliotheken, Isolierung von RNA- und DNA-bindenden Proteinen, Immobilisierung großer DNA-Fragmente, Reinigung von Sequenzierungsprodukten, spezifisches Einfangen von Nukleinsäuren
- Dynabeads™ werden auf mehr als 25.000 Routine-IVD-Instrumenten auf der ganzen Welt verwendet
- 650 bis 900 pmol freies Biotin
- ∽200 pmol biotinylierte Peptide
- ∽10 μg biotinyliertes IgG
- ∽10 μg dsDNA
- ∽200 pmol ss-Oligonukleotide
Antikörperaufreinigung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, Sanger-Sequenzierung, Sequenzierung, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin |
| Konzentration | 10 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Dynabeads M-280 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C. |
| Format | Beads in Suspension |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Durchmesser (metrisch) | 2.8 μm (CV < 5%) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassays, biopanning, etc, requiring high specificity, low background binding, and ease of handling |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | High-throughput Compatible |
| Produktlinie | Dynabeads |
| Mehr anzeigen |