Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Der Goldstandard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Zielmolekülen
Brand: Invitrogen™ 65305
478.69 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Alert:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Includes: Dynabeads werden geliefert in PBS, pH 7.4 mit 0.01 % Tween™-20 und 0.02 % NaN3 als Konservierungsmittel
Description
Die hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (KD = 10-15) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Direkte und schnelle Isolierung biotinylierter Moleküle
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
- Sehr geringe unspezifische Bindung von Nukleotiden und Nukleinsäuren
- Sehr geringe Aggregation in Hybridisierungspuffern mit hoher Salzkonzentration
- Gut geeignet für die anspruchsvollsten Nukleinsäure-Anwendungen
- Geringe unspezifische Bindung von kleinen und negativ geladenen Proteinen
- Die Produktion folgt einem validierten Verfahren gemäß cGMP für Medizinprodukte
- Gut geeignet für automatisierte Protokolle
- Bead-Durchmesser: 2,8 μm
- Bindungskapazität (freies Biotin): 650 – 1.350 pmol/mg Beads
- Konzentration: 10 mg/ml
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Probentyp: Jeder Probentyp
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, sequenzspezifische DNA- oder RNA-Aufreinigung, Aufreinigung viraler RNA/DNA
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
ISO9001 and ISO13485 | |
Dynabeads (2,8 µm), kovalent gekoppelt mit rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS mit 0,14 M NaCl, pH 7,4 und 0,02 % Natriumazid. Lagerung bei: 2–8 °C. |
|
Abtrennung biotinylierter Ziele | |
Streptavidin | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Magnetic Beads | |
0.02% NaN3 | |
Biotinylated nucleic acids, antibodies, or other biotinylated ligands and target | |
Umgebungstemperatur | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) | |
2,8 μm |
10 mg⁄ml, 10 mg/ml | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Magnetisches Polystyrol | |
Beads in Suspension | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Streptavidin | |
Dynabeads™ | |
Jeder Probentyp | |
Carbonsäure, hydrophil | |
2 mL | |
For Research Use Only |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.