Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD31 Endothelial Cell
Isolieren von Endothelzellen direkt aus Gewebeextrakten
Marke:  Invitrogen™ 11155D
1225.50 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10007902
  • 1290.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 5 ml Dynabeads, mit monoklonalem Anti-CD31-Antikörper beschichtet
Beschreibung
Beschreibung
Dynabeads CD31 sind ideal für die Positivisolierung von Endothelzellen für die nachfolgende molekulare Analyse.
  • Endothelzellen für molekulare Anwendungen direkt aus Gewebeverdauungen positiv isolieren.
  • Kulturen für Endothelzellen etablieren.
  • Keine Säulen erforderlich
  • Ausgangsprobe: Gewebeextrakt
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: Endothelzellen
  • Isolierungsmethode: Positivisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: Gewebeextrakt
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x108 Zellen pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Endothelzellen
Antikörperbeschichteter Bead
Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
DYNAL™, Dynabeads™
5 mL
Raumtemperatur
Human
Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™, mit monoklonalem Anti-CD31-Antikörper beschichtet.
Bei 2 bis 8 °C lagern
Positivisolierung
>95 %
Forschungsqualität
Gewebeextrakt
1 x 10^8 Zellen pro Isolierung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ CD31 Endothelial Cell > 5 ml