Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD9 Flow Detection Reagent (from cell culture)
Beschreibung
Exosomen in Zellkulturmedien müssen zuerst mit dem Isolierungsreagenz für Gesamtexosomen (aus Zellkulturmedien) oder herkömmlicher Ultrazentrifugation angereichert werden. Das Exosome-Human CD9 Flow Detection Reagent (aus Zellkultur) ermöglicht die einfache Visualisierung von Exosomen mittels Durchflusszytometrie unter Verwendung dieser magnetischen Trennungstechnologie. Freie Exosomen allein sind zu klein, um von den meisten Durchflusszytometriegeräten erkannt zu werden. Die 2,7 μm großen Dynabeads Magnet-Beads ermöglichen eine eindeutige und definierte Durchflussanalyse.
- Minimaler manueller Eingriff bei der spezifischen Bindung und Analyse von Exosomen
- Eindeutige und definierte Durchflussanalyse mit weniger als 1 Stunde Arbeitszeit
- Untersuchen der Expression spezifischer Marker von Exosomen-Subpopulationen
- Protokoll ist einfach skalierbar
- Neuere Studien deuten darauf hin, dass die Exosomen/ECV-Population aus mehreren Subpopulationen besteht, die möglicherweise unterschiedliche Funktionen haben
- Mit der immunaffinitätsbasierten magnetischen Dynabeads Trennungstechnologie können diese Untergruppen selektiv erfasst und mittels Durchflusszytometrie und/oder Elektronenmikroskopie untersucht werden
- Die Dynabeads Technologie vermeidet Materialverluste aufgrund von Handhabung und Zentrifugation, die normalerweise bei anderen Isolierungs- und Analysemethoden auftreten
Sorgfältiges Mischen garantiert, dass sich die Magnet-Beads nicht im Probenröhrchen absetzen. Für optimales Mischen wird ein Mischer empfohlen, der sowohl Neigung als auch Drehung ermöglicht.
Zellanalyse, Isolierung von Exosomen, Exosomen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Produkttyp | Durchfluss-Detektionsreagenz |
| Produktlinie | Dynabeads |
| Menge | 2 mL |
| Probentyp | Zellkulturen |
| Durchmesser (metrisch) | 2,7 μm |