Learn More
Invitrogen™ dNTP-Mix (je 10 mM)
Artikelnummer. 16498753
Click to view available options
Menge:
100 μl
1 ml
5 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
5 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16498753
Marke: Invitrogen™ 18427089
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Invitrogen 10 mM dNTP-Mix ist eine Mischung aus vier Nukleotiden (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) in 0,6 mM Tris-HCl.
Jedes Nukleotid hat eine Konzentration von 10 mM. Der 10 mM dNTP-Mix eignet sich für Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in-Reaktionen, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen.
Die Invitrogen dNTP-Herstellung erfüllt die höchsten Industriestandards:
• Hergestellt nach ISO 9001
• Hergestellt in Reinräumen der Klasse D
Merkmale:
• Chemisch synthetisiert
• pH 7,5
• >99 % Reinheit, bestätigt durch HPLC
• Bei –20 °C 2 Jahre stabil
• Frei von Inhibitoren von qPCR, PCR, reverse Transkription
• Frei von DNasen und RNasen
• Frei von humaner und E. coli-DNA
Anwendungen:
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese
• High-Fidelity- und Long-Range-PCR
• Isotherme Amplifikation
• DNA-Markierung
• Klonierung
• Sanger und Next-Generation-Sequenzierung (NGS)
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 mM
Inhalt und Lagerung dNTP Mix, contains 10 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP (1 x 1 mL)
Store at –20°C.
Form Flüssig
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Menge 5 x 1 ml
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.