Learn More
Invitrogen™ dNTP-Mix (je 10 mM)
Invitrogen 10 mM dNTP-Mix ist eine Mischung aus vier Nukleotiden (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) in 0,6 mM Tris-HCl.
Marke: Invitrogen™ 18427088
640.80 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02600kg
Beschreibung
Jedes Nukleotid hat eine Konzentration von 10 mM. Der 10 mM dNTP-Mix eignet sich für Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in-Reaktionen, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen.
Die Invitrogen dNTP-Herstellung erfüllt die höchsten Industriestandards:
• Hergestellt nach ISO 9001
• Hergestellt in Reinräumen der Klasse D
Merkmale:
• Chemisch synthetisiert
• pH 7,5
• >99 % Reinheit, bestätigt durch HPLC
• Bei –20 °C 2 Jahre stabil
• Frei von Inhibitoren von qPCR, PCR, reverse Transkription
• Frei von DNasen und RNasen
• Frei von humaner und E. coli-DNA
Anwendungen:
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese
• High-Fidelity- und Long-Range-PCR
• Isotherme Amplifikation
• DNA-Markierung
• Klonierung
• Sanger und Next-Generation-Sequenzierung (NGS)
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
1 x 1 ml-Fläschchen Die Mischung enthält alle vier dNTPs mit jeweils einer Endkonzentration von 10 mM in Tris-HCl (pH 7,5). Bei -20 °C lagern. |
|
Unmarkiert | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
40 mmol |
Flüssig | |
1 ml | |
Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.