Learn More
Invitrogen™ DNAzol™ Reagenz zur Isolierung genomischer DNA aus festen und flüssigen Proben
Isolierung von genomischer DNA aus festen und flüssigen Proben
Marke: Invitrogen™ 10503027
289.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: 1 Flasche (100 ml)
Beschreibung
DNAzol Reagenz ist ein vollständiges und gebrauchsfertiges organisches Reagenz aus tierischem, pflanzlichem, Hefe- und bakteriellem Ursprung. Das DNAzol Reagenz-Verfahren kann in der Regel in 10 – 30 Minuten mit einer DNA-Rückgewinnung von 70 – 100 % abgeschlossen werden.
- Vielseitig. Kann mit einem breiten Spektrum an Probenmaterialien verwendet werden
- Effizient: Schnelle Isolierung und hohe Rückgewinnung von genomischer DNA
- Effiziente Isolierung genomischer DNA aus einer Vielzahl an Probenarten
- Schnelle Isolierung und hohe Rückgewinnung von genomischer DNA
- Isolierte DNA kann in verschiedenen Folgeanwendungen eingesetzt werden
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus tierischen Geweben & Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Inhalt: 1 Flasche (100 ml) Bei 15 °C bis 30 °C lagern |
|
Bakterien, Zellen, Pflanze, Gewebe, Hefe | |
Genomische DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur | |
Bacteria: ≤107 cells or 0.1 mL Cells: ≤107 Plant: ≤50 mg Tissue: ≤50 mg Yeast: ≤107 cells or 0.1 mL |
Organische Extraktion | |
Varies | |
PCR, Southern Blotting, Sequenzierung, Klonierung | |
100 ml | |
30 min |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
1Stunden
0Minuten
10Sekunden
3Neues Angebot Jetzt sparen