Learn More
Invitrogen™ DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment
Beschreibung
Beinhaltet
Die Lieferung des großen DNA-Polymerase I (Klenow-) Fragments erfolgt mit einem Fläschchen 10X REact™ 2 Puffer [500 mm Tris-HCl (pH 8.0), 100 mm MgCl2, 500 mm NaCl], Fläschchen mit Verdünnungspuffer.
Anwendungen:
Auffüllen von 5'-Überhängen. Sondensynthese mit der zufälligen Primermarkierung. Sequenzierung von Einzel- und Doppelstrang-DNA. Ortsgerichtete Mutagenese.
Quelle:
Aus E. coli aufgereinigt, das Klenow-Fragment auf einem Plasmid exprimiert.
Leistungs- und Qualitätstests:
SDS-PAGE-Reinheit; einsträngige und doppelsträngige Endodesoxyribonuklease- und selbstaufbereitende Assays; Leistung in Auffüllreaktion bewertet.
Definition der Einheit:
Eine Einheit enthält insgesamt 10 nMol Desoxyribonukleotid in 30 min bei 37 °C in säurepräzitierbarem Material mit einer Matrize•Primer.
Array CGH, Klonierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment wird mit einem Fläschchen mit 10x REact™ 2 Puffer [500 mm Tris-HCl (pH 8,0), 100 mm MgCl2, 500 mm NaCl] und einem Fläschchen Verdünnungspuffer geliefert. Bei -20°C lagern. |
| Beschreibung | DNA-Polymerase |
| Polymerase | DNA Polymerase I |
| Exonukleaseaktivität | 3' bis 5' |
| Menge | 100 Einheiten |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Hot-Start | Nein |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.