Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD34 Positive Isolation Kit
Artikelnummer. 10796073
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10796073
Marke: Invitrogen™ 11301D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Jedes Kit enthält 5 ml Dynabeads, die mit monoklonalen Anti-CD34-Antikörpern beschichtet sind, und 5 ml DETACHaBEAD™ CD34. Mit dem Kit können bis zu 5 x 109 Zellen verarbeitet werden.
Isoliert eine hohe Reinheit und Ausbeute von humanen CD34+-Vorläuferstammzellen
Positiv isolierte Zellen sind bead- und antikörperfrei, phänotypisch unverändert und für alle Downstream-Prozesse geeignet, einschließlich Durchflusszytometrie, Funktionsstudien und Zellkultur zur Herstellung von dendritischen Zellen (DCs). Mit dem Dynal CD34 Progenitor Cell Isolation System können auch CD34+-Zellen vom Rhesusaffen (Macaca mulatta) isoliert werden.
  • Positivisolierung von Human-CD34+-Vorläuferstammzellen mit Bead-Freisetzung
  • Stammzellen können direkt aus Vollblut, Nabelblut oder Knochenmark isoliert werden
  • Isolierte CD34+-Zellen können in jeder Anwendung verwendet werden, d. h. in dendritische Zellen (DC) verwandelt werden.
  • Ausgangsproben: PBMC aus mobilem peripheren Blut, Knochenmark oder Nabelblut
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 5x109 Zellen
  • Zelltyp: Stammzellen, Stammzellen (hämatopoetisch)
  • Isolierungsmethode: Positivisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: Blut (mobilisiert, peripher), Blut (Nabelschnur), Knochenmark
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x108 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellkultur, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Kultur hämatopoetischer Stammzellen, Isolierung humaner Zellen, Stammzellanalyse, Stammzellkultur, Stammzellisolierung, Stammzellforschung, Probenvobereitung von Stammzellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Stammzellen, Stammzellen (hämatopoetisch)
Inhalt und Lagerung Jedes Kit enthält 5 ml Dynabeads™, die mit monoklonalen Anti-CD34-Antikörpern beschichtet sind, und 5 ml DETACHaBEAD™ CD34. Mit dem Kit können bis zu 5 × 109 Zellen verarbeitet werden. Lagern Sie die Komponenten bei 2 bis 8 °C.
Produkttyp Kit zur Isolierung positiver Zellen
Isolierungstechnik Positivisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼5 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DETACHaBEAD, DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 ml
Probentyp Blut (mobilisiert, peripher), Blut (Nabelschnur), Knochenmark
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1 x 10^8 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human