Learn More
Invitrogen™ Countess™ Test Beads
Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion des Countess automatischen Zellzählers
Marke: Invitrogen™ C10284
126.40 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Latex mit einem Nenndurchmesser von 10 μm ±10 %
- Lieferung als Suspension mit 1 x 106 Beads/ml 10 %
Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung
Spezifikation
Countess Test-Beads | |
Countess™ automatischer Zellzähler | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Inhalt: Ein ml Testbeads mit 1 x 106 Beads/ml. Lagerung: Bei 4 °C lagern. |
|
Raumtemperatur |
Countess | |
Kolorimetrisch | |
Trypanblau | |
1 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.