Learn More
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10399053
|
Invitrogen™
C10228 |
Countess Kammer-Objektträger | 50 Objektträger |
141.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12098489
|
Invitrogen™
C10312 |
Countess Kammer-Objektträger | 500 Objektträger |
1370.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12157220
|
Invitrogen™
C10313 |
Countess Kammer-Objektträger | 1250 Objektträger |
3265.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12167220
|
Invitrogen™
C10314 |
Countess Kammer-Objektträger | 2500 Objektträger |
6080.00 €
2500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10665865
|
Invitrogen™
C10315 |
Countess Kammer-Objektträger | 5000 Objektträger |
11450.00 €
5000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10702404
|
Invitrogen™
T10282 |
Färbemittel | 2 x 1 ml |
33.31 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15594183
|
Invitrogen™
AMEP4745 |
Halter für Einwegobjektträger | Je 1 |
29.68 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11544596
|
Invitrogen™
C10283 |
Cell Counting Chamber Slide | 50 Slides |
139.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
- Vorsterilisiert und einzeln verpackt
- Verfügt über zwei getrennte, geschlossene Kammern (75 × 25 × 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm), mit denen eine Probe doppelt oder zwei verschiedene Proben gezählt werden können
- Die Zellzählung erfolgt zentral in der Zählkammer
- Probenladevolumen: 10 μl
Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung
Sicherheit und Handhabung
- X50 CELL COUNTING CHAMBER SLIDE COUNTESS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid