Learn More
Invitrogen™ Countess™ Automated Cell Counter, with 101 Boxes of Slides
Benchtop instrument for easy cell and viability counts in as little as 30 seconds
Marke:  Invitrogen™ C10310
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10185154
  • 8650.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet:
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Beschreibung
Beschreibung
  • For verifying Number of Cells, Live Cells/mL, Dead Cells/mL, Cell Size
  • Compatible with Countess cell counting chamber slides
  • Dimensions: D x W x H: 20 x 27 x 19cm (7.8 x 10.6 x 7.4 in.)
Cell Counting, Viability and Cryopreservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 x 27 x 19cm
One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide
100-240 VAC
50/60 Hz
Automated Cell Counter with 11 boxes of slides