Learn More
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ II Enzym-Mix
Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 Mikroliter-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
Marke: Invitrogen™ 11791100
990.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gateway™ LR Clonase™ II Enzymgemisch katalysiert die In-vitro-Rekombination zwischen Entry-Klon (mit attL-Stellen um ein Gen von Interesse) und einem Zielvektor (der attR-Stellen enthält) für die Kreation eines Expressionsklons.
- Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 Mikroliter-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
- Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei -20 bis -80 °C.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Gateway™ LR Clonase™ II Enzymgemisch enthält Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und einen positiven Kontrollvektor. Bei –20 oder –80 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
LR Clonase | |
100 Reaktionen | |
Clonase™, Gateway™ |
Trockeneis | |
Enzympuffer | |
LR Clonase Enzymgemisch |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur