Learn More
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ Enzymgemisch
Enzymgemisch mit hoher Rekombinationseffizienz
904.00 € - 3615.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Alle Gateway™ LR Clonase™ Enzymkits enthalten Proteinase K-Lösung (2 µg/µl) und einen positiven Kontrollvektor. Das LR Clonase™ Enzym bei -80°C, LR Clonase™ II oder II Plus Enzymgemische bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
---|---|
Versandbedingung | Trockeneis |
Enzym | LR Clonase |
Kompatibler Puffer | Reaktionspuffer |
Produkttyp | LR Clonase Enzymgemisch |
Beinhaltet: Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und ein positiver Kontrollvektor
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10694223
|
Invitrogen™
11791019 |
20 Reaktionen |
904.00 €
20 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10484202
|
Invitrogen™
11791043 |
100 Reaktionen |
3615.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Gateway LR Clonase Enzymmix enthält eine firmeneigene Mischung aus Int- (Integrase), IHF (Integration Host Faktor) und Xis (Excisionase)-Enzymen, die die in-vitro-Rekombination zwischen einem Entry-Klon (mit einem Gen von Interesse flankiert von attL-Stellen) und einem Zielvektor (mit attR-Stellen) katalysieren, um Ihren Expressionsklon zu erzeugen.
- Speziell für das Klonieren sowohl einzelner als auch multipler Fragmente optimiert
- Zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis von Enzym und Reaktionspuffer aus, das Enzymstabilität und Anwenderfreundlichkeit mit wenigen Pipettierschritten sowohl für einmaliges als auch mehrfaches Fragmentklonen gewährleistet.
Klonierung, Gateway-Klonierung, Gateway-Rekombination
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Alle Gateway™ LR Clonase™ Enzymkits enthalten Proteinase K-Lösung (2 µg/µl) und einen positiven Kontrollvektor. Das LR Clonase™ Enzym bei -80°C, LR Clonase™ II oder II Plus Enzymgemische bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
LR Clonase | |
LR Clonase Enzymgemisch |
Trockeneis | |
Reaktionspuffer | |
Clonase™, Gateway™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.