Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit
Artikelnummer. p-4926406
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50 Aufreinigungen
960 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10684113
Marke: Invitrogen™ CS11020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
Das ChargeSwitch™ gDNA normalisierte Bukkalzellen-Kit nutzt eine Technologie auf Basis magnetischer Beads, wodurch eine schnelle und effiziente Isolierung genomischer DNA aus Wangenabstrichen in weniger als 15 Minuten nach der Lysatvorbereitung möglich ist.
  • Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
  • Ideal für STR-Profilierung
  • Kompatibel mit Protokollen mit hohem Durchsatz
Die DNA-Ausbeute variiert und hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Technik der Person, die den Tupfer verwendet, hohe oder niedrige Abgabewerte des Spenders und die Art des verwendeten Tupfers.
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus bukkalen Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Bukkale Zelle
Konzentration 1 ng/µl bis 3 ng/µl
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Format Kit
Isolation Technology ChargeSwitch™ Chemie
Probentyp Bukkalproben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensik
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produktlinie ChargeSwitch
Produkttyp gDNA Normalisiertes Bukkalzell-Kit
Menge 50 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Genomische DNA
Prüfzeit 15 min