Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit
Artikelnummer. 10684113
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50 Aufreinigungen
960 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10684113
Marke: Invitrogen™ CS11020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
Das ChargeSwitch™ gDNA normalisierte Bukkalzellen-Kit nutzt eine Technologie auf Basis magnetischer Beads, wodurch eine schnelle und effiziente Isolierung genomischer DNA aus Wangenabstrichen in weniger als 15 Minuten nach der Lysatvorbereitung möglich ist.
  • Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
  • Ideal für STR-Profilierung
  • Kompatibel mit Protokollen mit hohem Durchsatz
Die DNA-Ausbeute variiert und hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Technik der Person, die den Tupfer verwendet, hohe oder niedrige Abgabewerte des Spenders und die Art des verwendeten Tupfers.
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus bukkalen Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Bukkale Zelle
Konzentration 1 ng/µl bis 3 ng/µl
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Format Kit
Isolation Technology ChargeSwitch™ Chemie
Probentyp Bukkalproben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensik
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produktlinie ChargeSwitch
Produkttyp gDNA Normalisiertes Bukkalzell-Kit
Menge 50 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Genomische DNA
Prüfzeit 15 min
Vis mere Vis mindre
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.