Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit
Beschreibung
Das ChargeSwitch™ gDNA normalisierte Bukkalzellen-Kit nutzt eine Technologie auf Basis magnetischer Beads, wodurch eine schnelle und effiziente Isolierung genomischer DNA aus Wangenabstrichen in weniger als 15 Minuten nach der Lysatvorbereitung möglich ist.
- Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
- Ideal für STR-Profilierung
- Kompatibel mit Protokollen mit hohem Durchsatz
Die DNA-Ausbeute variiert und hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Technik der Person, die den Tupfer verwendet, hohe oder niedrige Abgabewerte des Spenders und die Art des verwendeten Tupfers.
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus bukkalen Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Bukkale Zelle |
| Konzentration | 1 ng/µl bis 3 ng/µl |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Isolation Technology | ChargeSwitch™ Chemie |
| Probentyp | Bukkalproben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensische Tests, PCR |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Anzahl Reaktionen | 960 Aufreinigungen |
| Produktlinie | ChargeSwitch |
| Menge | 960 preps |
| Mehr anzeigen |