Learn More
Invitrogen™ Cellfectin™ II Reagenz
Kationische Lipid-Formulierung entwickelt für die optimale Transfektion von Insektenzellen
Marke: Invitrogen™ 10362100
987.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Enthält ein Röhrchen (1 ml) Cellfectin II Reagenz.
Beschreibung
Cellfectin II ist eine verbesserte Version des Cellfectin Originalreagenzes. Cellfectin II Reagenz bietet dieselbe hohe Leistung wie Cellfectin, gewährleistet darüber hinaus aber die Konsistenz von Charge zu Charge und ist für die Verwendung in einem schnelleren Protokoll optimiert. Bei Verwendung mit BaculoDirect™ und InsectSelect™ Expression Systems ermöglicht die Transfektion mit Cellfectin II Reagenz die konsistente und effiziente Transfektion von Sf9-, Sf21- und High Five™-Zellen. Außerdem eignet sich Cellfectin II Reagenz für die Transfektion adhärenter Säugerzellen oder von Säugerzellen in Suspension, die in Medien mit oder ohne Serum kultiviert werden.
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Enthält ein Röhrchen (1 ml) Cellfectin™ II Reagenz. Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
Baculovirus-DNA, Plasmid-DNA | |
BaculoDirect und InsectSelect Expressionssysteme | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Reagenz | |
Nein |
Insektenzellen | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Proteinexpression und Transfektion | |
Cellfectin™ | |
1 ml | |
Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28