Learn More
Invitrogen™ RNA Century™-Plus Marker Templates
Artikelnummer. 10630226
Click to view available options
:
5 ug
Artikelnummer. 10630226
Marke: Invitrogen™ AM7782
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält gebrauchsfertige Mischungen linearisierter Plasmide, die als Matrizen im Rahmen von In-vitro-Transkriptionsreaktionen zur Synthese markierter RNA-Molekulargrößenstandards verwendet werden können
Bei der Transkription mit T7 RNA-Polymerase erzeugen die Templates sieben RNA-Transkripte mit Längen von 100, 200, 300, 400, 500, 750 und 1000 Basen. Sie können mit Radioisotopen, Biotin oder anderen nicht isotopisch modifizierten Nukleotiden markiert werden. Sie eignen sich ideal als Größenstandards für Ribonuklease-Schutzassays und andere Anwendungen, bei denen eine RNA-Leiter mit niedrigem Molekulargewicht nützlich ist. Ein Röhrchen enthält 5 μg (0,5 mg/ml).
Acrylamid-Gelelektrophorese, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp RNA-Marker
Inhalt und Lagerung Bei –20 °C lagern.
Gelkompatibilität Denaturierende Polyacrylamid-Gele
Versandbedingung Raumtemperatur
Größenbereich 0,1 bis 1 kb
Marker oder Farbstoff Nicht markiert
Menge 5μ g
Produktlinie Ambion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting
Form Flüssig