Learn More
Invitrogen™ Bio-16-UTP (10 mM)
Artikelnummer. 10126864
Click to view available options
Menge:
25 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10126864
Marke: Invitrogen™ AM8452
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ideal geeignet als Substrat im Rahmen von In-vitro-Transkriptionsreaktionen
Modifizierte Nukleotide können von einer Vielzahl von RNA-Polymerasen verwendet werden, einschließlich T7-, T3- und SP6-RNA-Polymerasen sowie anderen RNA-modifizierenden Enzymen. Lieferung in einem Röhrchen mit 25 μl (250 nmol). Biotinylierte RNA kann in vielen Anwendungen anstelle von radioaktiv markierter RNA verwendet werden, einschließlich bei der cRNA-Amplifikation und -markierung für die Vorbereitung von Microarray-Targets. Die Detektion erfolgt dann über eines der verschiedenen Streptavidin-basierten Verfahren. Dieses Bio-UTP-Kabel weist keine unspezifischer Endonuklease-Aktivität, Exonuklease-Aktivität oder RNase-Aktivität auf und wird mit dem MessageAmp™ II aRna-Amplifikationskit (MFR) auf seine Funktion getestet. Nr. AM1751).
DNA- & RNA-Aufreinigung & Analyse, Expressionsarray-Markierung, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Markierung & Oligosynthese, RNA-Markierung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Nukleotide
Inhalt und Lagerung Unter –70 °C lagern.
Markierungsmethode RNA-Markierung
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 10 mmol
Marker oder Farbstoff Biotin
Menge 25 μl
Produktlinie Ambion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäuremarkierung und Oligo-Synthese
Form Flüssig