Learn More
Invitrogen™ Bio-11-UTP (75 mM)
Artikelnummer. 10269614
Click to view available options
Menge:
30 µl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10269614
Marke: Invitrogen™ AM8451
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal geeignet als Substrat im Rahmen von In-vitro-Transkriptionsreaktionen
Modifizierte Nukleotide können von einer Vielzahl von RNA-Polymerasen verwendet werden, einschließlich T7-, T3- und SP6-RNA-Polymerasen sowie anderen RNA-modifizierenden Enzymen. Lieferung in einem Röhrchen mit 25 μl (250 nmol). Biotinylierte RNA kann in vielen Anwendungen anstelle von radioaktiv markierter RNA verwendet werden, einschließlich bei der cRNA-Amplifikation und -markierung für die Vorbereitung von Microarray-Targets. Die Detektion erfolgt dann über eines der verschiedenen Streptavidin-basierten Verfahren. Dieses Bio-UTP-Kabel weist keine unspezifischer Endonuklease-Aktivität, Exonuklease-Aktivität oder RNase-Aktivität auf und wird mit dem MessageAmp™ II aRna-Amplifikationskit (MFR) auf seine Funktion getestet. Nr. AM1751).
DNA- & RNA-Aufreinigung & Analyse, Expressionsarray-Markierung, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Markierung & Oligosynthese, RNA-Markierung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Nukleotide
Inhalt und Lagerung Unter –70 °C lagern.
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 75 mmol
Marker oder Farbstoff Biotin
Menge 30 µl
Produktlinie Ambion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäuremarkierung und Oligo-Synthese
Form Flüssig